Merck
PHL89793
Sinalbin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
p-Hydroxybenzylglucosinolate potassium salt, Glucosinalbin potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18KNO10S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
463.52
Beilstein:
5708542
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](S/C(CC2=CC=C(O)C=C2)=N/OS(=O)(O[K])=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)