Fontos dokumentumok
ERMBC366
Rapeseed (S, total glucosinolate)
ERM®, certified reference material, low level
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
certified by the BSC
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBC366
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Total glucosinolate (GSL)
Trace Elements: Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3