Merck
24-6210
Sigma-Aldrich
(±)-Propylene oxide
≥99.5%
Szinonimák:
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
79763
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
Teszt:
≥99.5%
bp:
34 °C (lit.)
gőznyomás:
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
öngyulladási hőmérséklet
1378 °F
robbanási határérték
37 %
elérhetőség
available only in Japan
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmasság
for electron microscopy
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
-38 °C - Equilibrium method
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Jasper Jammaer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13737-13745 (2011-07-28)
Hexagonally ordered mesoporous silica coined COK-12 was synthesized in a continuous process by combining streams of sodium silicate and citric acid/sodium citrate buffered solution of (ethylene oxide)(20)-(propylene oxide)(70)-(ethylene oxide)(20) triblock copolymer (Pluronic P123) from separate reservoirs. COK-12 precipitated spontaneously upon
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily
Christian M Hammer et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 41(6), 1279-1288 (2015-07-21)
To assess the suitability of a new 345 nm ultraviolet (UV) femtosecond laser for refractive surgery. Department of Ophthalmology, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany. Experimental study. Twenty-five porcine corneas were used for stromal flap or lamellar bed creation (stromal depth