Fontos dokumentumok
TAQNTKB
Roche
KAPA Taq PCR Kit with dNTPs
Szinonimák:
PCR kit, taq
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
≤18 mo.
Minőségi szint
Jellemzők
dNTPs included
hotstart: no
kiszerelés
pkg of 250 U (KK1008)
pkg of 2500 U (BK1001)
pkg of 500 U (KK1016)
pkg of 5000 U (BK1003)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- High throughput PCR
- Amplification of low copy DNA templates
- Multiplex PCR
- Specific amplification of complex templates
- RT-PCR
- Quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Improved sensitivity, specificity, and yields.
- Novel buffer formulation facilitates specific primer annealing, leading to higher yield of specific product.
Quick Notes:
- KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase can replace any commercial hotstart Taq DNA polymerase in an existing protocol. The final MgCl2 concentration and annealing temperature may need to be optimized to account for differences in formulation.
- The KAPA Taq HotStart Buffer is a uniquelyformulated buffer offering improved specificity and sensitivity, and improved amplification of GC- and AT-rich templates.
- The KAPA Taq HotStart Buffer does not contain MgCl2; MgCl2 (25 mM) is supplied separately to allow greater flexibility during reaction setup.
- The KAPA Taq HotStart PCR Kit is suitable for the amplification of fragments up to 3.5 kb from genomic DNA or 5 kb from less complex targets.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- KAPA Taq DNA Polymerase 5 U/µL
- 10X KAPA Taq Buffer A
- 10X KAPA Taq Buffer B
- MgCl2 25 mM
- KAPA dNTP Mix 10 mM each
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.