PC-3 Cell Line human
90112714, human prostate, Epithelial
Szinonimák:
PC.3 Cells, PC3 Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PC-3 Cell Line human, Caucasian prostate adenocarcinoma, 90112714
biológiai forrás
human prostate
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, triploid, modal no. 62
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 8,11
THO1: 6,7
TPOX: 8,9
vWA: 17
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)