Fontos dokumentumok
TAQHSKB
Roche
KAPA Taq HotStart
Szinonimák:
PCR, taq
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Minőségi szint
eltarthatósági idő
≤18 mo.
Jellemzők
dNTPs included: no
hotstart
kiszerelés
pkg of 250 U (KK1508)
pkg of 2500 U (KK1513)
pkg of 500 U (KK1510)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- High throughput PCR
- Amplification of low copy DNA templates
- Multiplex PCR
- Specific amplification of complex templates
- RT-PCR
- confronting two-pair primers-polymerase chain reaction (CTPP-PCR)
- end-point PCR
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Improved sensitivity, specificity, and yields.
- Novel buffer formulation facilitates specific primer annealing, leading to higher yield of specific product.
Quick Notes:
- KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase can replace any commercial hotstart Taq DNA polymerase in an existing protocol. The final MgCl2 concentration and annealing temperature may need to be optimized to account for differences in formulation.
- The KAPA Taq HotStart Buffer is a uniquelyformulated buffer offering improved specificity and sensitivity, and improved amplification of GC- and AT-rich templates.
- The KAPA Taq HotStart Buffer does not contain MgCl2; MgCl2 (25 mM) is supplied separately to allow greater flexibility during reaction setup.
- The KAPA Taq HotStart PCR Kit is suitable for the amplification of fragments up to 3.5 kb from genomic DNA or 5 kb from less complex targets.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- KAPA Taq Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
- 10X KAPA Taq Buffer A
- 10X KAPA Taq Buffer B
- 10X KAPA Buffer with loading dye (optional)
- 5X KAPA Taq HotStart® Buffer (HotStart kits only)
- MgCl2 25 mM
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.