Fontos dokumentumok
NTMIXKB
Roche
KAPA dNTP Mix (10 mM each)
Szinonimák:
DNTP, PCR
Méret kiválasztása
29 100,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
29 100,00 Ft
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
>99% (HPLC)
Forma
liquid
eltarthatósági idő
≤18 mo.
kiszerelés
pkg of 5 mL (KK1041)
pkg of 500 μL (KK1017)
gyártó/kereskedő neve
Roche
szennyeződések
Bacterial contamination assay, passes test
DNase, none detected
Endonuclease contamination assay, passes test
Exonuclease contamination assay, passes test
Human contamination assay, passes test
RNase, none detected
nicking activity, none detected
phosphatase, none detected
protease, none detected
szín
colorless
oldhatóság
water: miscible
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- KAPA dNTPs are available as individual dNTPs or as a ready-to-use dNTP Mix.
- KAPA dNTP Mix is supplied with KAPA Taq, KAPA2G Fast, KAPA2G Robust, KAPA LongRange and KAPA HiFi PCR Kits.
- KAPA dNTPs are subjected to strict quality control to ensure high performance, particularly with B-family polymerases that are sensitive to poisoning by uracil.
- Compatible with any commercially available DNA polymerases.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- Mixture of dATP, dCTP, dGTP and dTTP 10 mM each
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?