Fontos dokumentumok
EHIFIP-RO
Roche
Expand™ High FidelityPLUS PCR System
sufficient for ≤500 reactions (03300226001), sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001), suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
Szinonimák:
high fidelity pcr plus system, expand
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001)
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤500 reactions (03300226001)
sufficient for 500 reactions
Minőségi szint
Jellemzők
High Fidelity PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
kiszerelés
pkg of 2,500 U (03300234001 [10x250 U])
pkg of 500 U (03300226001 [2x250 U])
gyártó/kereskedő neve
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The Expand High FidelityPLUS PCR System is designed to amplify fragments up to 5 kb from all types of DNA with high yield and fidelity. It amplifies DNA with sixfold greater fidelity than Taq DNA polymerase alone.
Expand High FidelityPLUS PCR System also incorporates dUTP. Cross-contamination can therefore be prevented by a pretreatment of dUTP containing DNA with heat-labile Uracil-DNA Glycosylase before amplification. It is suited for the simultaneous amplification of a large number of targets.
Alkalmazás
Use Expand High FidelityPLUS PCR System for:
- PCR
- RT-PCR
- Primer extension
- Carryover prevention
Tulajdonságok és előnyök
- Safeguard against cross-contamination.
- Obtain sixfold higher fidelity and higher yields,
- Efficiently label DNA.
Kiszerelés
Minőség
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- Expand High FidelityPLUS Enzyme Blend 5 U/μl
- Expand High FidelityPLUS Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 5x concentrated
- Expand High FidelityPLUS Reaction Buffer, without MgCl2 5x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash