Fontos dokumentumok
12140306001
Roche
GC-RICH PCR System
sufficient for ≤50 reactions, pkg of 100 U, optimum reaction temp. 72 °C
Szinonimák:
GC-RICH PCR System, GC-rich | PCR
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for ≤50 reactions
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 U
gyártó/kereskedő neve
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Contents
- GC-RICH Enzyme Mix , in storage buffer
- GC-RICH Reaction Buffer, 5x concentrated, with 7.5 mM MgCl2 and DMSO
- GC-RICH Resolution Solution, 5 M
- MgCl2 Stock Solution, 25 mM
- Water, PCR Grade
Alkalmazás
The GC-RICH PCR System may also be used in standard PCR applications, providing improved results (higher yield, higher accuracy) over Taq DNA polymerase alone.
Advantages of the GC-Rich PCR System:
- Ease access to difficult templates, including GC-rich targets and repetitive sequences.
- Reagents, the GC-RICH Resolution Solution and PCR Grade Water are provided.
- Amplify DNA fragments up to 5 kb.
Tulajdonságok és előnyök
- PCR
- Difficult templates up to 5 kb
Use the GC-Rich PCR System, dNTPack with ready-to-use PCR Nucleotide Mix.
When using the supplied magnesium-containing buffer, the final MgCl2 concentration is 1.5 mM.
Kiszerelés
Minőség
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
The optimal enzyme concentration range from 0.5 to 5 U per assay. For a standard 50 μl PCR, we recommend using 2 U of the enzyme blend.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- GC-RICH Enzyme Mix, in storage buffer
- GC-RICH PCR Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 and DMSO 5x concentrated
- GC-RICH Resolution Solution 5 M
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- Water, PCR Grade
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Cikkek
GC-RICH Amplification of Polymerase Chain Reaction (PCR) System Troubleshooting.