Fontos dokumentumok
D4812
REDAccuTaq® LA DNA Polymerase
High fidelity Taq with inert dye, 10X buffer included
Forma
liquid
használat
sufficient for 250 reactions
Jellemzők
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
koncentráció
1 unit/μL
technika/technikák
PCR: suitable
szín
red
bemenet
purified DNA
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Mutation analysis
- Cloning genes
- DNA sequencing
- cDNA library generation
- Amplicon sequencing
Tulajdonságok és előnyök
- Increased fidelity, up to 6.5× that of Taq DNA polymerase
- Efficiently and accurately produce amplicons up to 22 kb on genomic templates and up to 40 kb on less complex templates such as lambda or bacterial DNA
- Visual confirmation that enzyme has been added, and proper mixing has occurred
- No additional loading dyes needed. A post-reaction aliquot can be directly used on an agarose gel for electrophoresis
Kiszerelés
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Long and accurate PCR applications address the needs for longer read lengths, greater fidelity and higher yields than that which can be achieved with Taq DNA polymerase.
Protocols
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.