Fontos dokumentumok
FHIFIN-RO
Roche
FastStart™ High Fidelity PCR System, dNTPack
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for ≤200 reactions (04738292001)
sufficient for ≤50 reactions (04738284001)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 125 U (04738284001)
pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
gyártó/kereskedő neve
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Hot start PCR
- Multiplex PCR
- Hot Start RT-PCR
- GC-rich template amplification
- Difficult or challenging PCRs
- precapture ligation-mediated PCR (LM-PCR)
- PCR amplification of cDNA 16S rRNA gene
Tulajdonságok és előnyök
- Achieve excellent multiplex performance: For fast high quality results, also use Roche′s PCR Optimization Kit.
- Increase fidelity: Achieve fourfold higher fidelity compared to Taq DNA Polymerase and FastStart Taq DNA Polymerase.
- Amplify challenging DNA: DMSO, a PCR additive, for working with difficult templates, is supplied.
- Cost-effective: Use the convenient premixed solution of PCR grade dNTPs.
Kiszerelés
- FastStart High Fidelity Enzyme Blend, (5 U/μl) in storage buffer
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, 10x concentrated, with 18mM MgCl2
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, 10x concentrated, without MgCl2
- MgCl2 Stock Solution, 25mM
- DMSO
- PCR Nucleotide Mix (each dNTPack contains the 10mM additive-free sodium salt nucleotides in a ready-to-use mix)
Minőség
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
- FastStart High Fidelity Enzyme Blend, (5 U/μl) in storage buffer
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, 10x concentrated, with 18 mM MgCl2
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, 10x concentrated, without MgCl2
- MgCl2 Stock Solution, 25 mM
- DMSO
- PCR Nucleotide Mix
Jogi információk
Kit Components Only
- FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- DMSO
- PCR Nucleotide Mix
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F
Lobbanási pont (C)
95 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.