Fontos dokumentumok
ELONGN-RO
Roche
Expand™ Long Range dNTPack
suitable for PCR, hotstart: no, Long Range PCR
Szinonimák:
long template pcr, longe range pcr, nucleotide mixes and sets, pcr enzymes
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for ≤1000 reactions (04829069001)
sufficient for ≤200 reactions (04829042001)
sufficient for >50 reactions (04829034001)
Minőségi szint
Jellemzők
Long Range PCR
dNTPs included
hotstart: no
kiszerelés
pkg of 3,500 U (04829069001 [5x700 U])
pkg of 175 U (04829034001)
pkg of 700 U (04829042001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
parameter
68 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Genome mapping and sequencing
- Contig construction
- Characterization of cloned sequences in lambda phages or cosmids
- Cloning and analysis of eukaryotic genes
- Rapid identification and cloning of complete genes from genomic DNA using cDNA sequence as starting material
- Two-step RT-PCR
- PCR
- Large-fragment amplification
- RT-PCR
Tulajdonságok és előnyök
Amplify DNA fragments from 5 to 20kb from human genomic DNA, and 40kb from λDNA using supplied reaction buffers.
Use 3.75U for a standard 50μl PCR.
Each dNTPack contains 10mM additive-free sodium salt nucleotides as a ready-to-use mix.
- Amplify long templates
- Save time and resources.
- Use this kit for all long template applications.
- Cost-effective.
Kiszerelés
Minőség
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- Expand Long Range Enzyme Mix
- Expand Long Range Buffer with 12.5 mM MgCl2 5x concentrated
- Expand Long Range Buffer without MgCl2 5x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- DMSO 100%
- PCR Nucleotide Mix
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
203.0 °F
Lobbanási pont (C)
95 °C