Fontos dokumentumok
11444646001
Roche
Uracil-DNA Glycosylase
recombinant from E. coli K 12
Szinonimák:
PCR, UDG
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
solution
kiszerelés
pkg of 100 U
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
1000 U/mL
technika/technikák
PCR: suitable
mutagenesis: suitable
szín
colorless
pH
7.9-8.1 (68 °F)
oldhatóság
water: miscible
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
RNases 10 units, none detected
endonuclease 20 units, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
- Uracil-DNA glycosylase hydrolyzes uracil-glycosidic bonds at U-DNA sites in single- and doublestranded DNA, excising uracil and creating alkali sensitive abasic sites in the DNA.
- The enzyme is more active on single-stranded DNA than on double-standed DNA.
- Activity was also observed on small U-DNA oligonucleotides and on dUMP (Duncan, unpublished observations).
- Uracil-DNA glycosylase is inactive on RNA and native, uracil-free DNA.
Heat inactivation: 95 °C for 10 min
Uracil-DNA glycosylase remains partially active (<10%) after an incubation period of 30 minutes at 95 °C.
Alkalmazás
- Prevent carryover contamination in PCR
- Increase the efficiency of site-directed mutagenesis procedures
- Label oligonucleotide probes
Minőség
Egység definíció
One Lindahl unit is defined as the amount of enzyme necessary to release of 1 μmol uracil at +37 °C in 1 minute. One Lindahl unit is comparable to 520,000 U based on our unit definition.
Volume Activity: 1 U/μl
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.