C0255
Collagenase from Clostridium histolyticum
purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
molekulatömeg
68-130 kDa
tisztítva
chromatography
oldhatóság
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
idegen aktivitás
Clostripain ≤2.0 U/mg
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- for the recovery of neutrophils from collagen gels
- for the dissociation of breast tumor biopsies into single cells
- for the isolation of primary human endometrial stromal cells(HESC) from endometrial biopsies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.