475941
Myokinase, Yeast
Szinonimák:
Myokinase, Yeast, Adenylate Kinase, ATP:AMP Phosphotransferase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥10 units/mg solid
≥200 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
pI
5.7
oldhatóság
water: 1 mg/mL
idegen aktivitás
ATPase ≤0.01%
Phosphoglycerate kinase ≤0.1%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Schricker, R., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 28757.
Magdolen, V., et al. 1987. Curr. Genet.12, 405.
Tomasselli, A.G., et al. 1986. Eur. J. Biochem.155, 111.
Ito, Y., et al. 1980. Eur. J. Biochem.105, 85.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3