SAB2702214
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1433, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Mouse Anti-Ref Fluorescent protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT1433, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
27kDa
koncentráció
0.98mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)