Fontos dokumentumok
SAB4600170
Monoclonal Anti-GFP IgG (H+L), CF™ 640R antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 9F9.F9, purified immunoglobulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CF™ 640R conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9F9.F9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
izotípus
IgG1κ
fluoreszcencia
λex 642 nm; λem 662 nm
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2