SAB2702197
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse
clone GT859, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Mouse Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT859, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Monoclonal Anti-GFP antibody has been used in gait analysis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)