Fontos dokumentumok
11666789001
Roche
Buffers in a Box, Premixed PBS Buffer, 10x
10X, Premixed, solurion (clear colorless)
Szinonimák:
PBS buffer
Méret kiválasztása
88 400,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
88 400,00 Ft
Javasolt termékek
Terméknév
Buffers in a Box, Premixed PBS Buffer, 10x, solution (clear, colorless), optimum pH ~7.0
Forma
solution (clear, colorless)
kiszerelés
pkg of 4 L
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
10 ×
optimális pH
~7.0
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to dissolve Candida albicans to prepare its inoculum[3]
- in western blotting assay to wash the poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membranes incubated with horseradish peroxidase (HRP)-conjugated secondary antibodies[4]
- for resuspending pellets for testing treated dogs′ sera for antibodies to Islet cells and adipose-derived stem cells (ASCs)[5]
Minőség
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?