QBD10314
MAL-dPEG®24-NHS ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
Tulajdonságok és előnyök
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)