P4244
Phosphate buffered saline
liquid, pH 7.2 (25 °C), autoclaved
Szinonimák:
PBS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phosphate buffered saline, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
Minőségi szint
leírás
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
Forma
liquid
pH
7.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for washing bacterial cells after harvesting by centrifugation
- for washing the peritoneal cavity for isolation of peritoneal macrophages
- as a control and to dilute phytohemagglutinin (PHA) to prepare subcutaneous injections and study the immune response in birds.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)