Fontos dokumentumok
11442074001
Roche
BM-Purple
Roche, pkg of 100 mL, solution
Szinonimák:
chromogenic substrate
Méret kiválasztása
61 300,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
61 300,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
szín
dark purple
oldhatóság
H2O: insoluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Appearance prior to use: light yellow color;
After color development: dark purple
Alkalmazás
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
Working solution: Solubility in water: insoluble.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?