Fontos dokumentumok
BCIPP-RO
Roche
BCIP
99% (HPLC), powder, solubility: in DMF, soluble
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt, BCIP® p-toluidine salt, X-phosphate p-toluidine salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 4-toluidine salt
Minőségi szint
Teszt
99% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
Mr 326.44 (BCIP)
Mr 433.6 (BCIP toluidine salt)
kiszerelés
pkg of 1 g (11585002001)
pkg of 250 mg (10760994001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
oldhatóság
DMF: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
BCIP is provided in two salt forms: the disodium salt which is soluble in water and the p-toluidine form which is soluble in dimethylformamide. These salt forms may be used to prepare a stock solution that in combination with NBT and a reaction buffer, form a substrate solution for alkaline phosphatase. This substrate system, when incubated with alkaline phosphatase, produces an insoluble NBT diformazan product that is easily observable with its purple color. For added convenience, a mixture of BCIP and NBT is provided in an easily dissolvable tablet form or as a ready-to-use liquid.
Minőség
Szubsztrátok
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
136.4 °F
Lobbanási pont (C)
58 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?