Fontos dokumentumok
64761
Supelco
PTFE Sleeve
for use with 24/40 , pkg of 5
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
material
PTFE sleeve
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5
technika/technikák
passive air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
kompatibilitás
for use with 24/40 
Általános leírás
PTFE Sleeve is an accessory that can be used with modular liquid-liquid extraction (LLE) replacement components.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)