Fontos dokumentumok
TP-1L-BK
Millipore
Anti-D (clone MS-201), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-D from the clone MS-201, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
human
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
klón
MS-201, monoclonal
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 L
gyártó/kereskedő neve
BIOSCOT
koncentráció
40-60 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
izotípus
IgM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Appropriate for patient and neonatal testing - does not detect DVI red cells
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only.
Alkalmazás
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Jogi információk
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2