Fontos dokumentumok
GG-10X10ML-B
Millipore
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
human
Minőségi szint
klón
RUM-1, monoclonal
kiszerelés
pkg of 10 × 10 mL
gyártó/kereskedő neve
BIOSCOT
tárolási körülmény
do not freeze
koncentráció
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
izotípus
IgM
alkalmazás(ok)
clinical testing
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Appropriate for patient and neonatal testing - does not detect DVI red cells
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only .
Alkalmazás
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Jogi információk
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1