MABE415
Anti-FoxP2 Antibody, clone FOXP2-73A/8
clone FOXP2-73A/8, from mouse
Szinonimák:
Forkhead box protein P2, CAG repeat protein 44, Trinucleotide repeat-containing gene 10 protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FOXP2-73A/8, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOXP2(93986)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis (IP): A representative lot of this antibody was demonstrated to immunoprecipitate FoxP2 using growth arrested 143B cells (Gascoyne D.M., et al. (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FoxP2 in human tonsil tissues (Campbell, A. J., et al. (2010). Br J Haematol. 149(2):221-230.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FoxP2 in proliferating chondrocytes of murine E17.5 long bone (Gascoyne D.M., et al. (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FoxP2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1