AV47410
Anti-TMEM30A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-C6orf67, Anti-CDC50A, Anti-FLJ10856, Anti-Transmembrane protein 30A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
41 kDa
faj reaktivitás
human, dog, guinea pig, horse, rat, mouse
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TMEM30A(55754)
Related Categories
Általános leírás
Rabbit Anti-TMEM30A recognizes human, mouse, rat, zebrafish, chicken, canine, and bovine TMEM30A.
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3