SLGL0250S
Millex®-OR Filter Unit (Sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Szinonimák:
Millex®-OR Sterilizing Filter Unit, disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Minőségi szint
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
térfogat
100 mL
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Irrigation during ophthalmic surgery
- Preparation of epidural solutions
- Preparation of pharmacy admixtures
Tulajdonságok és előnyök
- Single use, non-pyrogenic and non- toxic
- Removal of microorganisms, particles, precipitates,and undissolved powders larger than the membrane’srated pore size from solutions for clinical use
- 0.22 μm hydrophilic mixed celluloseesters (MCE) membrane filter sealed in a polyvinylchloride (PVC) housing
- Compatible with most aqueous solutions
- CE marked and FDA registered
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3