SLGP05010
Millex® polyethersulfone inline filter
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb
Szinonimák:
0.22 μm PES syringe filter, Express PLUS™ PES in-line filter, Millex-GP in-line filter, Millex®, Millex® GP50, polyethersulfone syringe filter, sterile pressure filter unit
About This Item
Javasolt termékek
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
3.3 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
~390 mL/min water flow rate at 15 psig
technika/technikák
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
Átmérő
50 mm
szűrőfelület
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
térfogat
4000-8000 mL
matrix
Express PLUS™
pórusméret
0.22 μm
bemenet
aqueous solution(s)
tissue culture medium
szerelvény
inlet/outlet hose barb (1/4-1/2 in., with Female Luer slip interior)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
- For use with peristaltic pump, a pump drive and pump head that delivers a constant speed of 60 revolutions per minute (rpm) is recommended. This generates an average flow rate of 100 mL/min.
- Recommended tubing: 4-9.5 mm I.D. silicone rubber or latex tubing
Egyéb megjegyzések
- For use with peristaltic pump, a pump drive and pump head that delivers a constant speed of 60 revolutions per minute (rpm) is recommended. This generates an average flow rate of 100 mL/min.
- Recommended tubing: 4-9.5 mm I.D. silicone rubber or latex tubing
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13