SLGVS25LS
Millex® Vial Vent (Sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, outlet spike, medical device
Szinonimák:
Millex® Vial Vent Unit, Durapel™ 0.22µm Vent Filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVC housing
PVDF membrane
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cap
Minőségi szint
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophobic
medical device
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi)
45 °C max. temp.
H × Ma × Sz
64 mm × 35 mm × 30 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
4 cm2
Mátrix
Durapel™
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
outlet spike
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- 0.22 μm hydrophobic Durapel™ polyvinylidene fluoride (PVDF) filter sealed in a polyvinyl chloride (PVC) housing attached to a vial vent
- Vial vent spike can be inserted into a bottle with septum for venting purposes
- Removal of microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than the membrane’s rated pore size from gaseous solutions to limit cross-contamination
- Compatible with most aqueous solutions
- CE marked