SLGVS25XS
Dualex Transducer Protector (Sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, female Luer inlet slip, medical device
Szinonimák:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVC housing
PVDF membrane
Minőségi szint
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Mátrix
Durapel™
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
female Luer inlet slip
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Protect patients from bacteriological and particulate cross-contamination
- Prevents blood and dialyzing fluids from damaging sensitive transducer monitoring devices
- Equipped with Luer-Lok® connectors, ideal for use in high-flux hemodialysis systems.
- Membrane is sealed to the top (female luer) for use in hemodialysis applications
- CE marked and FDA registered