SLFG025LS
Millex®-FG Filter Unit (Sterile)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Szinonimák:
Millex-FG 0.20µm Filter Unit or Vent Filter, Millex-FG Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
PVC housing
Minőségi szint
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophobic
FDA registered
medical device
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technika/technikák
gas filtration: suitable
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
térfogat
100 mL
Mátrix
Fluoropore®
pórusméret
0.2 μm pore size
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Bidirectionally supported sterilizing filter for gases or liquids
- Clinical benefits include the removal of microorganisms, particles, and undissolved powders larger than the membrane’s rated pore size from gaseous solutions to limit cross-contamination
- Aqueous solutions are blocked from filtration through the hydrophobic membrane of the filter
- Single-use only
- Non-pyrogenic and non-toxic
- CE-marked and FDA registered
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek