SLGSV255F
Vented Millex®-GS Filter Unit (Sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Szinonimák:
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Minőségi szint
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
térfogat
100 mL
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Single use, non-pyrogenic and non-toxic
- Removes microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than 0.22 µm
- 0.22 µm hydrophilic membrane filter sealed in a PVC housing
- Includes a 0.03 µm hydrophobic filter in the dome for air venting and preventing air locking
- CE marked and FDA registered
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3