SLGVR33RS
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.22 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-GV syringe filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF membrane
modified acrylic housing
Minőségi szint
leírás
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterilitás
γ-irradiated
sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pk of 50
gyártó/kereskedő neve
Millex® SLGVR33RS
parameter
≥40 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technika/technikák
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Átmérő
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
térfogat
100 mL
szín
yellow
matrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm
bemenet
aqueous solution(s)
tissue culture medium
buborékpont
≥50 psi, water
szerelvény
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
kötéstípus
Protein low binding
Általános leírás
Alkalmazás
- Sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions
- Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases
- Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components
Tulajdonságok és előnyök
- Ultra-Low Protein Binding
- Low extractables and low absorption membranes for minimum sample losses
- Faster flow rates and higher operating pressures for high performance needs