SLGV004SL
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.22 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-GS syringe filter, Millex-GV 0.22µm Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Minőségi szint
sterilitás
ethylene oxide treated
sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
technika/technikák
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Átmérő
4 mm
szűrőfelület
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
térfogat
1 mL
matrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm
bemenet
aqueous solution(s)
tissue culture medium
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip