Fontos dokumentumok
SLFG750
Millipore
Millex® hydrophobic PTFE vent filter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Szinonimák:
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG vent filter, Millex®-FG Vacuum Line Protector, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
pórusméret:
0.2 μm
Átmérő:
50 mm
szűrőfelület:
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.:
62 mm
inlet to outlet H:
57 mm
sterilitás:
non-sterile
material:
PTFE membrane
polypropylene housing
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Átmérő
50 mm
szűrőfelület
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
57 mm
Mátrix
Fluoropore®
pórusméret
0.2 μm
bemenet
gas
sample type organic solution(s)
szerelvény
1/8 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Millex® syringe filter units with hydrophobic Fluoropore membrane are ideal for in-line sterilization of gases and venting sterile containers, and filters with Fluoropore membrane can also be used for sterilizing or clarifying organic solutions. The 50 mm Millex filter units are especially useful for vacuum line protection. All units are bi-directional.
Alkalmazás
  • Sterilizing Gases
  • Vacuum Line Protection,
  • Venting Sterile Containers
  • Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Tulajdonságok és előnyök
  • Ideal for vacuum line protection
  • Bi-directional in flow
Jogi információk
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13