SLFA050
Millex® hydrophobic PTFE vent filter
pore size 1.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Szinonimák:
1.0 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FA Vacuum Line Protector, Millex-FA vent filter, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
≥30 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Átmérő
50 mm
szűrőfelület
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Mátrix
Fluoropore®
pórusméret
1.0 μm
bemenet
sample type organic solution(s)
gas
szerelvény
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Sterilizing Gases
- Vacuum Line Protection
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Tulajdonságok és előnyök
- 50 mm Millex® units ideal for vacuum line protection
- All Millex® hydrophobic PTFE units are bi-directional in flow
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Protocols
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.