SLFG850
Millex® hydrophobic PTFE vent filter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. silicone hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Szinonimák:
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG Vent Filter, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Átmérő
50 mm
szűrőfelület
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
matrix
Fluoropore®
pórusméret
0.2 μm
bemenet
gas
sample type organic solution(s)
szerelvény
inlet/outlet hose barb (1/2 in.-1/4 in., with Female Luer slip interior)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Sterilizing Gases,
- Vacuum Line Protection
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal for vacuum line protection
- Bi-directional in flow