Fontos dokumentumok
WHA67225001
Whatman® VACU-GUARD® inline filter devices
VACU-GUARD 60 mm disc, 0.45 PFTE housing, 10/pk
Szinonimák:
Z744301, filter media, filteration system, inline filtration device
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
Átmérő:
60 mm
méret:
9.3 in. (236 mm) , overall
kiszerelés:
package of 10
material:
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
material
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
package of 10
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6722-5001
Whatman Article No. 28420220 (US reference)
Átmérő
60 mm
méret
9.3 in. (236 mm) , overall
Related Categories
Általános leírás
Whatman VACU-GUARD disk filters from Cytiva are ideal for protecting vacuum pump systems from aqueous aerosols and water intrusion.
Alkalmazás
  • Vacuum pump protection
Tulajdonságok és előnyök
  • Available in 50 and 60 mm formats.
  • Designed for in-line use with stepped barb connections.
  • Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than 0.1 µm.
  • Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)