SLFH050
Millex® hydrophobic PTFE vent filter
pore size 0.45 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Szinonimák:
0.45 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FH Vacuum Line Protector, Millex-FH vent filter, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
≥20 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Átmérő
50 mm
szűrőfelület
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
matrix
Fluoropore®
pórusméret
0.45 μm
bemenet
gas
sample type organic solution(s)
szerelvény
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13