SLFG025
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Szinonimák:
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
H
19.7 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
3.9 cm2
térfogat
100 mL
Mátrix
Fluoropore®
pórusméret
0.2 μm
bemenet
sample type organic solution(s)
gas
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
• Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications.
• Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions
• Available in 0.20 µm, 0.45 µm, and 5.0 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs
• Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene.
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases
Specifikációk
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13