SLGPR33RS
Millex® polyethersulfone syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.22 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pk of 50
gyártó/kereskedő neve
Millipore
parameter
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technika/technikák
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
H
27 mm
Átmérő
33 mm
térfogat
200 mL
szín
green
Mátrix
Millipore Express®
pórusméret
0.22 μm
bemenet
aqueous solution(s)
tissue culture medium
buborékpont
≥59 psi, water
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Tailored to a variety of applications based on membrane type, housing and validation rating
- Low extractables and low absorption membranes for minimum sample losses
- Faster flow rates and higher operating pressures for high performance needs