SCNY00100
Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
pore size 100.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Szinonimák:
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Javasolt termékek
material
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Minőségi szint
sterilitás
sterile
termékcsalád
Steriflip®
Jellemzők
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
kiszerelés
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
138 mm
Átmérő
6.4 cm
szűrőátmérő
4 cm
szűrőfelület
7 cm2
tölcsérkapacitás
50 mL
pórusméret
100.0 μm pore size
szerelvény
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Steriflip® Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit has been used in tumor procurement and processing. It has also been used in the isolation of cardiac stem cells (CSCs) from the extracted hearts of Balb/c mice.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.