Merck
CLS8162
Corning® Costar® Spin-X® centrifuge tube filters
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, sterile
Szinonimák:
centrifuge columns, centrifuge tube filters, desalting columns, tube filters
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
96 EA
154 000,00 Ft
154 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41104916
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
cellulose acetate membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
leírás
centrifuge style filter
sterilitás
sterile
Jellemzők
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
kiszerelés
case of 96 units
gyártó/kereskedő neve
Corning 8162
csőméret
2.0 mL
hasznos térfogat
500 μL
pórusméret
0.45 μm
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
CLS8161CLS8163CLS8160
manufacturer/tradename
Corning 8162
manufacturer/tradename
Corning 8161
manufacturer/tradename
Corning 8163
manufacturer/tradename
Corning 8160
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
material
cellulose acetate membrane, polypropylene housing, natural polypropylene cap, polypropylene tube
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
packaging
case of 96 units
packaging
case of 100 units
packaging
case of 100 unit
packaging
case of 96 units
Általános leírás
These Costar Spin-X centrifuge tube filters have a 0.22μm pore CA membrane-containing filter unit within a 500μL capacity polypropylene microcentrifuge tube.
  • Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding
  • Ideal for removing bacteria, particles, or cells from liquids, HPLC sample preparation and DNA removal from agarose or acrylamide gels.
  • Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free.
  • Maximum Relative Centrifugal Force is 16,000x g.
These Costar® Spin-X® polypropylene microcentrifuge tube filters are available with Cellulose Acetate or Nylon membranes and 0.22 or 0.45 μm membrane pore sizes. The filter unit capacity is 500 μL.
  • Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding
  • Nylon (NY) membranes are naturally hydrophilic, surfactant-free and offer the lowest extractables
  • Both CA and NY filter by centrifugation for removing bacteria, particles, or cells from liquids, HPLC sample preparation and DNA removal from agarose or acrylamide gels
  • Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor at RCF up to 16,000 × g
  • Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
Alkalmazás
Ideal for removing bacteria, particles, or cells from liquids, HPLC sample preparation and DNA removal from agarose or acrylamide gels.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Satoshi Muraoka et al.
Methods (San Diego, Calif.), 177, 35-49 (2020-02-09)
Extracellular vesicle (EV) is a unified terminology of membrane-enclosed vesicular species ubiquitously secreted by almost every cell type and present in all body fluids. They carry a cargo of lipids, metabolites, nucleic acids and proteins for their clearance from cells