SCGP00525
Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Szinonimák:
Steriflip-GP Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Javasolt termékek
material
acrylic housing
polyethersulfone membrane
polypropylene
Minőségi szint
sterilitás
sterile
termékcsalád
Steriflip®
Jellemzők
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
kiszerelés
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
138 mm
Átmérő
6.4 cm
szűrőátmérő
40 mm
szűrőfelület
7 cm2
tölcsérkapacitás
50 mL
Mátrix
Express PLUS™
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
kiszállítva
ambient
Általános leírás
This Steriflip® 0.22 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit combines a 50 mL centrifuge tube with a cap for processing and storage.
Alkalmazás
Steriflip® filters are designed to be used for sterile vacuum filtration of aqueous solutions such as tissue culture media and biological fluids.
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Tulajdonságok és előnyök
- Eliminates messy sample transfer via a simple vacuum-assisted, closed system
- Can isolate cells from cellular debris using any of the various pore-sized nylon net filters
- Ideal for sterilizing small batches of culture media
- Attaches to any standard 50 mL centrifuge tube, eliminating unnecessary materials, time and risk of spillage
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Áttekintés a megfelelő sejtkultúra-laboratóriumi biztonság fenntartásáról, beleértve a laboratóriumi kockázatértékelés, a felületi fertőtlenítés, a biológiai veszélyek és a hulladékok eltávolításának lépéseit. Ingyenes ECACC kézikönyv letöltése.
Protocols
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.