MFHV00025
Milliflip®-HV Non-sterile Vacuum-driven PVDF Filter Unit
Nonsterile, 50 mL process volume, 0.45 µm pore size, PVDF membrane
Szinonimák:
PVDF nonsterile filter unit, tube top vacuum filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF filter membrane
acrylic housing
polypropylene
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
kiszerelés
pack of 25 ea
parameter
max. temp. at 45 °C
technika/technikák
vacuum filtration: suitable
H
138 mm
kapacitás
50 mL
Átmérő
6.4 cm
szűrőátmérő
4 cm
szűrőfelület
7 cm2
tölcsérkapacitás
50 mL
matrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm pore size
szerelvény
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread inlet for 50 mL centrifuge tube