AB1566
Anti-Substance P Antibody, pain
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TAC1(6863)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
1:10,000 dilution from a previous lot was used in radioimmunioassay. 80% binding detects at least 5 pg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Minőség
Substance P (AB1566) representative staining pattern/morphology in Alzheimer’s brain. Tissue pretreated with Citrate pH6.0, antigen retrieval. Antibody diluted to 1:100.
IHC-Paraffin Staining With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Alzheimer’s Brain.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Spinal Cord.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1