Fontos dokumentumok
P2PLBCC05
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module PLBC C 0.5 m2
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031623
termékcsalád
Pellicon®
Minőségi szint
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
Hosszúság
21 cm (8.3 in.)
Jogi információk
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2