Fontos dokumentumok
P0913
Polyinosinic–polycytidylic acid sodium salt
γ-irradiated
Szinonimák:
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
Teszt
≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
form
lyophilized powder
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3